Learn More
Sal sódica de sulfato de dextrano, grado de colitis (de 36 000 a 50 000), MP Biomedicals™ Código de producto.: 11424352
Sal sódica de sulfato de dextrano, grado de colitis (de 36 000 a 50 000), MP Biomedicals™
Código de producto. p-4917706 Tienda MP Biomedicals Productos
10 g, 10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
50 g
500 g
Código de producto. 11424352
Marca: MP Biomedicals 0216011010
Induce colitis grave (enfermedad intestinal inflamatoria) en animales de laboratorio
Induce colitis grave (enfermedad intestinal inflamatoria) en animales de laboratorio
La sal sódica de sulfato de dextrano, o DSS, es un polisacárido ramificado sulfatado sintético derivado del dextrano que tiene varios usos en la investigación biomédica y clínica. Una propiedad importante de DSS es desencadenar colitis en ratones y ratas cuando se administra en el agua potable. El DSS se une a los ácidos grasos de cadena media en el colon e induce la inflamación intestinal. El DSS de grado colitis (MW = de 36 000 a 50 000) de MP Bio es uno de los productos más utilizados según las publicaciones científicas revisadas por pares.
  • Induce colitis grave (enfermedad inflamatoria intestinal)
  • Máximo contenido de azufre: 19 %
  • Máxima quiralidad: +104° de rotación específica
  • pH más bajo: 6,2 en una solución al 1 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextran Sulfate Sodium Salt
Color Blanco
pH 5 to 7.11 (1% aqueous solution)
CAS 9011-18-1
Forma física Polvo
Punto de ebullición 310°C
Punto de fusión 92°C
Fórmula molecular (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Número MDL MFCD00081551
Información de solubilidad Soluble in water
Cantidad 10 g
Clave InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Nombre IUPAC Dextran sulfate sodium salt
Peso molecular (g/mol) 40,000
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para inducir colitis ulcerosa en animales y para estudiar ampliamente el desarrollo del cáncer de colon en relación con la inflamación colónica
Grado Grado de colitis
Humedad <10%
Envase Recipiente de plástico
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Título del producto
Sal sódica de sulfato de dextrano, grado de colitis (de 36 000 a 50 000), MP Biomedicals™ >