Learn More
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel™ Endotoxin Removing Gel
Una y extraiga endotoxinas (lipopolisacáridos o LPS) de muestras de anticuerpos o proteínas con la resina a granel o las columnas de ligando de polimixina B inmovilizada.
246.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | Unión UE de 4000 a 6000 por ml de gel |
---|---|
Descripción | Gel de eliminación de endotoxina Detoxi-Gel |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
Línea de productos | Detoxi-Gel™ |
Objetivo | Eliminación de endotoxinas |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11866754
|
Thermo Scientific™
20339 |
Gel de eliminación de endotoxina Detoxi-Gel | 10 ml |
246.00€
10 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11876754
|
Thermo Scientific™
20340 |
Gel de eliminación de endotoxina Detoxi-Gel | 1000 ml |
5450.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
El gel y las columnas de eliminación de endotoxinas Thermo Scientific™ Detoxi-Gel ofrecen un método rápido para eliminar las endotoxinas (lipopolisacáridos o LPS) de las muestras.
La resina Detoxi-Gel es un soporte de agarosa granulada sobre la que se ha inmovilizado polimixina B. Este ligando une la parte A lípida de los lipopolisacáridos (LPS), la forma dominante de las endotoxinas que afecta a las muestras biológicas. Las endotoxinas, incluso a los niveles más bajos, pueden ser tóxicas para las células o los organismos y deben eliminarse antes de añadir muestras biológicas a las células que se van a utilizar en experimentos o tratamientos. La resina Detoxi-Gel es un método rápido para eliminar las endotoxinas de las muestras. Está disponible en cómodas columnas preenvasadas y en dos tamaños de suspensión para adecuarse a procesos de pequeña o gran escala.Características destacadas:
Basado en afinidades: utiliza la polimixina B inmovilizada para eliminar las endotoxinas mediante la unión de sus dominios lipídicos A.
Gran capacidad: 1 ml de resina de Detoxi-Gel elimina al menos 9 995 unidades de endotoxinas de una muestra de 5 ml que contiene 10 000 UE de lipopolisacárido (LPS).
Reutilizable: sin pérdida de capacidad de unión incluso después de 10 regeneraciones; requiere activación y regeneración con 1 % de desoxicolato sódico (n.º de cat. 89904).
Pruebas necesarias: la recuperación de proteínas depende del tipo y la concentración de proteínas; se requieren pruebas empíricas para validar el método para muestras de proteínas específicas.
Versátil: eliminación de endotoxinas de soluciones de proteínas, medios de cultivo celular y componentes farmacológicos.
Requiere:
Deoxicolato sódico (N.º de catálogo 89904) para activación y regeneración de resina.
Especificaciones
Unión UE de 4000 a 6000 por ml de gel | |
Almacenar a 4 °C. | |
Eliminación de endotoxinas | |
Polimixina B | |
Afinidad, resina de agarosa |
Gel de eliminación de endotoxina Detoxi-Gel | |
Detoxi-Gel™ | |
Gel de eliminación de endotoxinas | |
Frasco |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.