Learn More
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel™ Endotoxin Removing Gel
Código de producto. 11866754 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
10 ML
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11866754 10 ml 10 ML
11876754 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11866754 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20339
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Una y extraiga endotoxinas (lipopolisacáridos o LPS) de muestras de anticuerpos o proteínas con la resina a granel o las columnas de ligando de polimixina B inmovilizada.
El gel y las columnas de eliminación de endotoxinas Thermo Scientific™ Detoxi-Gel ofrecen un método rápido para eliminar las endotoxinas (lipopolisacáridos o LPS) de las muestras.
La resina Detoxi-Gel es un soporte de agarosa granulada sobre el que se ha inmovilizado polimixina B. Este ligando une la parte A lípida de los lipopolisacáridos (LPS), la forma dominante de las endotoxinas que afecta a las muestras biológicas. Las endotoxinas, incluso a los niveles más bajos, pueden ser tóxicas para las células o los organismos y deben eliminarse antes de añadir muestras biológicas a las células que se van a utilizar en experimentos o tratamientos. La resina Detoxi-Gel es un método rápido para eliminar las endotoxinas de las muestras. Está disponible en cómodas columnas preenvasadas y en dos tamaños de suspensión para adecuarse a procesos de pequeña o gran escala.
Características destacadas:
  • Basado en afinidades: utiliza la polimixina B inmovilizada para eliminar las endotoxinas mediante la unión de sus dominios lipídicos A.
  • Gran capacidad: 1 ml de resina de Detoxi-Gel elimina al menos 9995 unidades de endotoxinas de una muestra de 5 ml que contiene 10.000 UE de lipopolisacárido (LPS).
  • Reutilizable: no pierde la capacidad de unión incluso después de 10 regeneraciones; requiere activación y regeneración con 1 % de desoxicolato sódico (nº. de referencia 89904).
  • Pruebas necesarias: la recuperación de proteínas depende del tipo y la concentración de proteínas; se requieren pruebas empíricas para validar el método para muestras de proteínas específicas.
  • Versátil: permite eliminar las endotoxinas de soluciones de proteínas, medios de cultivo celular y componentes farmacológicos.
Requiere:
Deoxicolato sódico (n.º de referencia 89904) para activación y regeneración de resina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Formulario Líquido
Línea de productos Detoxi-Gel
Cantidad 10 ml
Objetivo Eliminación de endotoxinas
Tipo Gel de eliminación de endotoxinas
Fase estacionaria Polimixina B
Suficiente para 1 ml de gel aglutina 4000-6000 UE
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa
Capacidad de unión Unión UE de 4000 a 6000 por ml de gel
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Detoxi-Gel Endotoxin Removing Gel
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol