Descripción
El gel y las columnas de eliminación de endotoxinas Thermo Scientific™ Detoxi-Gel ofrecen un método rápido para eliminar las endotoxinas (lipopolisacáridos o LPS) de las muestras.
Características destacadas:
Basado en afinidades: utiliza la polimixina B inmovilizada para eliminar las endotoxinas mediante la unión de sus dominios lipídicos A.
Gran capacidad: 1 ml de resina de Detoxi-Gel elimina al menos 9995 unidades de endotoxinas de una muestra de 5 ml que contiene 10.000 UE de lipopolisacárido (LPS).
Reutilizable: no pierde la capacidad de unión incluso después de 10 regeneraciones; requiere activación y regeneración con 1 % de desoxicolato sódico (nº. de referencia 89904).
Pruebas necesarias: la recuperación de proteínas depende del tipo y la concentración de proteínas; se requieren pruebas empíricas para validar el método para muestras de proteínas específicas.
Versátil: permite eliminar las endotoxinas de soluciones de proteínas, medios de cultivo celular y componentes farmacológicos.
Requiere:
Deoxicolato sódico (n.º de referencia 89904) para activación y regeneración de resina.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
| Línea de productos | Detoxi-Gel |
| Cantidad | 1000 ml |
| Objetivo | Eliminación de endotoxinas |
| Tipo | Gel de eliminación de endotoxinas |
| Fase estacionaria | Polimixina B |
| Suficiente para | De 4000 a 6000 EU por ml de gel |
| Formato | Frasco |
| Tipo de columna | Afinidad, resina de agarosa |