missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Desmin Antibody (rDES/1711), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-14038PCP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Desmin Monoclonal antibody specifically detects Desmin in Human, Mouse, Rat, Chicken, Hamster samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Desmin | |
Monoclonal | |
PerCP | |
CMD1IFLJ41013, CSM1, CSM2, desmin, FLJ12025, FLJ39719, FLJ41793, intermediate filament protein | |
Recombinant full-length human desmin protein (Uniprot: P17661) | |
0.1 mL | |
Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific | |
1674 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
rDES/1711 | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat, Chicken, Hamster | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Desmin Antibody (rDES/1711), PerCP, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PerCP
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido