Learn More
Estándares de densidad (150 °C)
Los estándares de densidad certificados ISO 17025/ISO 17034 de Paragon sirven para verificar los instrumentos utilizados para medir la densidad de los materiales que son fluidos a la temperatura de prueba deseada dentro del rango de 15 °C a 150 °C
81.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation |
---|---|
Cantidad | 60 mL |
Código de producto | Marca | Densidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Densidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13450539
|
Paragon Scientific
DEN150-01 |
0.7324 g/mL (150°C) |
81.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13460539
|
Paragon Scientific
DEN150-02 |
0.7795 g/mL (150°C) |
81.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13470539
|
Paragon Scientific
DEN150-03 |
0.8277 g/mL (150°C) |
81.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
- Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
- Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
- Se suministra en un envase a prueba de manipulaciones con un 2 año de vida útil.
- Trazabilidad completa según las normas internacionales.
- Se suministra con MSDS.
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation | |
60 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- DEN150-01
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Kerosine sweetened
Valores nominales citados
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Estándares de densidad (150 °C)