Learn More
Densidad rango de calidad estándar 0,8384 g/ml a 20 °C, Reagecon Código de producto.: 12862513
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Densidad rango de calidad estándar 0,8384 g/ml a 20 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 12862513 Tienda Reagecon Productos
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 12862513
Marca: Reagecon DEN20100
Fabricado y probado de acuerdo con ASTM D4052 para pruebas de densidad o densidad relativa (gravedad específica y API).
  • Patrón de referencia de densidad, material de referencia de densidad
  • Probado por densitómetro vibratorio y puede usarse como patrón de calibración o control para la medición de densidad mediante técnicas basadas en vibratorio o hidrómetro (gravedad específica).
  • Reagecon posee la acreditación ISO 17025 para probar patrones de densidad utilizando densitómetros vibracionales (ref. INAB: 264T).
  • El producto se prepara gravimétricamente sobre una base de peso/peso.
  • Tanto el soluto como el disolvente se pesan sobre una balanza calibrada mediante pesos trazables OIML.
  • Reagecon posee la acreditación ISO 17025 para la calibración de balanzas de laboratorio (ref. INAB: 265C).
  • El certificado del balance de la calibración resultante se emite de acuerdo con los requisitos de ISO/IEC 17025.
  • La densidad del producto se establece y certifica utilizando densitómetros vibracionales calibrados de alto rendimiento.
  • Alta precisión (± 0.001642 g/ml)
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar Winchester
Forma física Líquido
Concentración 0.8384 g/mL at 20°C (±0.001642)
Cantidad 100 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteDEN21024H1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/11/2024 Código de productoDEN20100
Número de loteDEN21022F1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2022 Código de productoDEN20100
Número de loteDEN21021E1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/02/2022 Código de productoDEN20100
Número de loteDEN21021E1 (9) Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/02/2022 Código de productoDEN20100
Número de loteDEN21021E1 (8) Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/02/2022 Código de productoDEN20100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: toluene, dodecane
Título del producto
Densidad rango de calidad estándar 0,8384 g/ml a 20 °C, Reagecon >