Learn More
Estándar de densidad (15 °C); con certificación UKAS ISO/IEC 17025 e ISO 17034, densidad nominal 1,1963 g/ml (15 °C), 500 ml, Paragon Scientific™
Los estándares de densidad certificados ISO 17025/ISO 17034 de Paragon sirven para verificar los instrumentos utilizados para medir la densidad de los materiales que son fluidos a la temperatura de prueba deseada dentro del rango de 15 °C a 150 °C
Marca:  Paragon Scientific DEN15-13-500ML
Código de producto. 16080110
  • 457.00€ / 500 ml
Descripción
  • Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
  • Se suministra en un embalaje a prueba de manipulación con 12 un mes de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
500 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Estándar de densidad (15 °C); con certificación UKAS ISO/IEC 17025 e ISO 17034, densidad nominal 1,1963 g/ml (15 °C), 500 ml, Paragon Scientific™ > Cantidad, 500 ml
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.