Learn More
OHAUS™ Báscula de sobremesa de perfil bajo Defender™ 5000 - D52, modelos TD52P QX
La báscula de sobremesa multifuncional OHAUS™ de la serie Defender™ 5000 es ideal para una gran variedad de aplicaciones. De fabricación robusta y equipada con funciones avanzadas como salida de impresión de máxima configurabilidad, salida de datos GMP/GLP, gestión de biblioteca/usuario y múltiples opciones de conectividad.
Marca: OHAUS™ 30444763
1300.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Modelo intuitivo con un teclado fácil de usar, gran pantalla retroiluminada y mensajes en pantalla de texto sin formato que le guiarán durante el manejo.
- Fabricación robusta con plataforma de acero inoxidable, bastidor de acero con revestimiento en polvo arena gris y célula de carga de aluminio.
- Defender cumple los requisitos NTEP/Measurement Canada o las homologaciones de tipo OIML/EC (según la región).
- Incluye modos industriales habituales y admite una biblioteca de 50000 elementos con 1000 perfiles de usuario para facilitar la gestión de datos.
- Incluye GMP/GLP con fecha/hora para la trazabilidad de los resultados.
Especificaciones
20 horas con batería recargable | |
Indicador de plástico (TD52A) ABS, plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor de acero con revestimiento en polvo arena gris, célula de carga de aluminio, patas de goma ajustables antideslizantes | |
LCD retroiluminada, 256 x 80 píxeles | |
2,000000 g, 5,000000 g | |
De -10 °C a +40 °C | |
772 x 500 x 120 mm |
Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real | |
30,00 kg, 60,00 kg | |
500 x 500 mm | |
D52P60RQDX5 | |
Unidad personalizada, gramo, kilogramo, toneladas métricas, onza, libra, libra:onza, tonelada | |
21,940 kg |