Learn More
OHAUS™ Báscula de sobremesa Defender™ 5000 - D52, modelos TD52XW RQR
La báscula de sobremesa multifuncional OHAUS™ de la serie Defender™ 5000 es ideal para una gran variedad de aplicaciones. De fabricación robusta y equipada con funciones avanzadas como salida de impresión de máxima configurabilidad, salida de datos GMP/GLP, gestión de biblioteca/usuario y múltiples opciones de conectividad.
1220.00€ - 1335.00€
Especificaciones
Duración de la batería | 20 horas con batería recargable |
---|---|
Tipo de conexión | Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real |
Estructura | Indicador de acero inoxidable (TD52XW), plato de acero inoxidable de 304 grados con marco de acero pintado al polvo, célula de carga de aluminio, patas de goma ajustables y antideslizantes |
Tipo de pantalla | LCD retroiluminada, 256 x 80 píxeles |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +40 °C |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15948585
|
OHAUS™
30461579 |
D52XW6RQDR1-M |
1335.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15958585
|
OHAUS™
30461580 |
D52XW15RQDR1-M |
1335.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15988495
|
OHAUS™
30444804 |
D52XW6RQDR1-EU |
1245.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15998495
|
OHAUS™
30444805 |
D52XW15RQDR1-EU |
1220.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Modelo intuitivo con un teclado fácil de usar, gran pantalla retroiluminada y mensajes en pantalla de texto sin formato que le guiarán durante el manejo.
- Fabricación robusta con plataforma de acero inoxidable, bastidor de acero con revestimiento en polvo arena gris y célula de carga de aluminio.
- Defender cumple los requisitos NTEP/Measurement Canada o las homologaciones de tipo OIML/EC (según la región).
- Incluye modos industriales habituales y admite una biblioteca de 50000 elementos con 1000 perfiles de usuario para facilitar la gestión de datos.
- Incluye GMP/GLP con fecha/hora para la trazabilidad de los resultados.
Especificaciones
20 horas con batería recargable | |
Indicador de acero inoxidable (TD52XW), plato de acero inoxidable de 304 grados con marco de acero pintado al polvo, célula de carga de aluminio, patas de goma ajustables y antideslizantes | |
De -10 °C a +40 °C | |
10.900 kg |
Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real | |
LCD retroiluminada, 256 x 80 píxeles | |
442 x 305 x 604 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
OHAUS™ Báscula de sobremesa Defender™ 5000 - D52, modelos TD52XW RQR