Learn More
OHAUS™ Báscula de sobremesa Defender™ 3000 - I-D33 (UE), certificada
Básculas de sobremesa para aplicaciones industriales básicas
Marca:  OHAUS™ 30685269
1225.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17595845
  • 1285.00€ / cada uno
Descripción
  • Los resultados se muestran claramente mediante el visor LCD grande, retroiluminado y brillante.
  • En el modo de control de peso de la pantalla cambia de color (amarillo/verde/rojo) para alertar cuando se encuentra dentro del intervalo de peso deseado.
  • Esta escala industrial cuenta con una plataforma de acero inoxidable 304, un bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo y una celda de carga de aluminio.
  • El indicador incluye una carcasa de acero inoxidable y un soporte de montaje.
  • Incluye software para recuento de piezas, control de peso y totalización.
  • Incluye RS232 con dispositivo USB opcional o Ethernet para impresión o conectividad de datos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
100 horas con batería recargable
RS232 estándar y dispositivo USB opcional o Ethernet
300 kg
800 x 600 mm
D33XW300B1V3EU
Pesaje, control de peso, recuento, totalización.
46,7 kg
Adaptador de CA (incluido); batería recargable (incluida)
Indicador de acero inoxidable, plataforma de acero inoxidable 304, bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo, celda de carga de aluminio, patas de caucho ajustables antideslizantes
LCD de 7 segmentos con retroiluminación multicolor
100 g
De -10 °C a +40 °C, 85 % HR, sin condensación
935 x 600 x 1222 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
OHAUS™ Báscula de sobremesa Defender™ 3000 - I-D33 (UE), certificada > Báscula de sobremesa i-D33XW300B1V3EU-M