Learn More
OHAUS™ Báscula de sobremesa Defender™ 3000 - I-D33 (UE)
Básculas de sobremesa para aplicaciones industriales básicas
Marca: OHAUS™ 30685253
650.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los resultados se muestran claramente mediante el visor LCD grande, retroiluminado y brillante.
- En el modo de control de peso de la pantalla cambia de color (amarillo/verde/rojo) para alertar cuando se encuentra dentro del intervalo de peso deseado.
- Esta escala industrial cuenta con una plataforma de acero inoxidable 304, un bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo y una celda de carga de aluminio.
- El indicador incluye una carcasa de acero inoxidable y un soporte de montaje.
- Incluye software para recuento de piezas, control de peso y totalización.
- Incluye RS232 con dispositivo USB opcional o Ethernet para impresión o conectividad de datos.
Especificaciones
100 horas con batería recargable | |
RS232 estándar y dispositivo USB opcional o Ethernet | |
15 kg | |
355 x 305 mm | |
D33XW15B1R5 | |
Pesaje, control de peso, recuento, totalización. | |
11,4 kg |
Adaptador de CA (incluido); batería recargable (incluida) | |
Indicador de acero inoxidable, plataforma de acero inoxidable 304, bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo, celda de carga de aluminio, patas de caucho ajustables antideslizantes | |
LCD de 7 segmentos con retroiluminación multicolor | |
2 g | |
De -10 °C a +40 °C, 85 % HR, sin condensación | |
646 x 305 x 122 mm |
Título del producto
OHAUS™ Báscula de sobremesa Defender™ 3000 - I-D33 (UE) > Báscula de sobremesa i-D33XW15B1R5-EU
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido