Learn More
Corning™ Kits de inicio de sistemas de recarga DeckWorks™
Contiene un sistema de recarga DeckWorks con puntas estándar y gradillas con bisagras vacías
Marca:  Corning™ 4131
71.45 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11363655
  • 75.21€ / 1 set
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-12-2025
Descripción
Los kits básicos contienen un sistema de recarga DeckWorks con puntas estándar y gradillas con bisagras vacías.
  • 10 gradillas vacías con puntas de 10 μl, 200 μl y 300 μl de volumen.
  • 8 gradillas vacías con puntas de 1000 μl de volumen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 1 a 200 μl
Natural
Recarga
Kit de inicio
DeckWorks™
No estéril
Diseñado para permitir maximizar el espacio de almacenamiento y ayudar a reducir la producción y los residuos de materiales de plástico
Round
Sí
Polipropileno
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Corning™ Kits de inicio de sistemas de recarga DeckWorks™ > Natural; 1-200 μl