Learn More
Sal sódica de D-mio-inositol-1,2,6-trifosfato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15450947
Sal sódica de D-mio-inositol-1,2,6-trifosfato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450947
0.1 mg
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
0.5 mg
Código de producto. 15450947
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66721.!Z
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD12912249
Sinónimo 1,2,6-IP3; Ins(1,2,6)-P3 sodium salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-myo-Inositol-1,2,6-trisphosphate sodium salt
Color Blanco
Cantidad 0.1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo liofilizado
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sal sódica de D-mio-inositol-1,2,6-trifosfato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >