Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (del inglés Disposable Automation Research Tips, puntas desechables para investigación automatizada)
Consiga las máximas prestaciones en pipeteo automatizado con Thermo Scientific™ D.A.R.T.'s™.
Marca: Thermo Scientific™ 5301
Detalles adicionales : Peso : 1.96000kg
Descripción
Consiga las máximas prestaciones en pipeteo automatizado con Thermo Scientific™ D.A.R.T.'s™. A diferencia de las puntas de automatización convencionales, las puntas D.A.R.T. se suministran en cargadores rígidos desechables y quedan selladas sobre los cabezales de pipeteo al presionarlas contra una almohadilla de silicona. Este cierre definitivo minimiza el desplazamiento de volumen, garantiza la rectitud de las puntas y permite una dispensación uniforme para acceder mejor a los pocillos. Hay un pequeño orificio interno que permite la formación de gotas pequeñas para ofrecer una exactitud y precisión óptimas. Compatible con: Sistemas Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3, PlateMate™ Plus y Versette.
Características:
- El diseño de cuerpo gradual minimiza el desplazamiento de volumen y garantiza la rectitud de las puntas para acceder mejor a los pocillos.
- Moldes y núcleos altamente pulidos para garantizar una retención de líquido mínima.
- El pequeño orificio de la punta interna permite mejor la formación de gotas pequeñas
- Hay disponibles opciones de puntas estériles, con filtrado estéril, de calibre amplio y de mayor longitud
- Las puntas se examinan cuidadosamente para verificar su correcta formación y rectitud
- Diseño de cara única que garantiza la consistencia de altura entre puntas y facilita una dispensación uniforme de volúmenes bajos.
- El conjunto entero se retira y reinstala sin dificultad, lo que evita la manipulación adicional de las puntas y evita el riesgo de daños o contaminación
Incluye: 20 cargadores por caja
Compatible con: sistemas Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 y PlateMate™ Plus.
Especificaciones
Longitud estándar | |
Matrix | |
Sin filtro | |
Natural | |
ISO 9001 e ISO 13485 | |
Thermo Scientific™ Matrix Hydra DT, Thermo Scientific™ PlateMate Plus | |
Automatización | |
3840 puntas |
Thermo Scientific™ Matrix Hydra DT, Thermo Scientific™ PlateMate Plus | |
12,5 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxinas. | |
Gradilla | |
Puntas 10 x 384 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.