Learn More
Cytokeratin, Low Molecular Weight, Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunofluorescence experiments.
129.00€ - 321.00€
Specifications
Antígeno | Cytokeratin, Low Molecular Weight Ab-1 |
---|---|
Clon | AE1 |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Product Code | Brand | Formulario | Cantidad | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Formulario | Cantidad | Price | Quantity & Availability | ||||
12681067
|
Epredia
MS-341-P0 |
Concentrated | 100 μL |
129.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12661067
|
Epredia
MS-341-P |
Concentrated | 1 mL |
321.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12641077
|
Epredia
MS-341-R7 |
Prediluted | 7 mL |
189.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12691067
|
Epredia
MS-341-P1 |
Concentrated | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12601077
|
Epredia
MS-341-P1ABX |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12611077
|
Epredia
MS-341-PABX |
Concentrated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12651077
|
Epredia
MS-341-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Description
Twenty human keratins are resolved with two-dimensional gel electrophoresis into acidic (pI <5.7) and basic (pI >6.0) subfamilies. The acidic keratins have molecular weights of 56.5, 55, 51, 50, 50', 48, 46, 45, and 40 kDa. The basic keratins have molecular weights of 65-67, 64, 59, 58, 56 and 52 kDa. Members of acidic and basic subfamilies are found together in pairs. The composition of keratin pairs varies with cell type, differentiation status and environment. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis.Host Species: Mouse
Clone: AE1
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Monkey, Cow, Rabbit, Mouse, Rat and Chicken. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Human epidermal Cytokeratin
Positive Control: Skin, Squamous cell CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Immunofluorescence
Specifications
Cytokeratin, Low Molecular Weight Ab-1 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Human epidermal keratin |
AE1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cytoskeletal Protein | |
Primary |