Learn More
Cytokeratin, Low Molecular Weight, Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Tienda Epredia ProductosDescription
Host Species: Mouse
Clone: AE1
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Monkey, Cow, Rabbit, Mouse, Rat and Chicken. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Human epidermal Cytokeratin
Positive Control: Skin, Squamous cell CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antígeno | Cytokeratin, Low Molecular Weight Ab-1 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | AE1 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human epidermal keratin |
| Cantidad | 1 mL |
| Estado normativo | IVD |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.