Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Cell Imaging Multi-Mode Reader
GREENER_CHOICE
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marca:  Agilent BioTek CYT5MFW-SN
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17227959
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. The microscopy module offers up to 60x magnification in fluorescence, brightfield, high contrast brightfield, color brightfield, and phase contrast to address many applications and workflows
The multi-mode detection modules include filter- and monochromator-based fluorescence detection, luminescence, and UV-Vis absorbance detection. Gen5 software provides complete control over all imaging and data capture, plus powerful image and data analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Agilent BioTek Cytation 5 Cell Imaging Multi-Mode Reader >