Learn More
Invitrogen™ Ensayo de proliferación celular CyQUANT™ Direct Red
El ensayo de proliferación celular CyQUANT™ Direct Red es un ensayo de microplaca fluorescente simple, sin necesidad de lavado y con formato de adición y lectura que se puede utilizar para evaluar el crecimiento celular, la viabilidad o la toxicidad de los compuestos.
502.00€ - 3130.00€
Especificaciones
Permeabilidad celular | Permeabilidad celular |
---|---|
Color | Rojo |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. Desecar y proteger de la luz. |
Descripción | Ensayo de proliferación celular CyQUANT™ Direct Red |
Método de detección | Fluorescente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16565681
|
Invitrogen™
C35013 |
10 Microplacas |
502.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17138875
|
Invitrogen™
C35014 |
100 Microplacas | N/A | ||||||
Descripción
El ensayo se compone de una sonda fluorescente roja de unión a ADN que penetra en células y un supresor de fondo que no penetra en la célula. La sonda y el supresor se mezclan y se agregan a las células; la sonda tiñe todas las células, mientras que el supresor solo entra en las células muertas o células con membranas celulares comprometidas, lo que suprime la fluorescencia de la sonda en esas ubicaciones. El resultado es que solo se detectan células sanas.
Características de los ensayos de proliferación células CyQUANT Direct Red:
- Prácticos: no requieren lavado, ni lisis celular ni equilibrio de la temperatura; solo hay que añadir y leer para detectar cambios en la proliferación de células adherentes y en suspensión
- Exactos: se basan en la cantidad de ADN celular, que está muy regulada y es independiente del estado metabólico de las células
- Sólidos: la sonda fluorescente roja y el supresor de fondo optimizados dan como resultado un ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico
- Estables: estabilidad de señal fluorescente roja durante siete horas, perfecto para ensayos de detección de gran envergadura
- Habilitados para multiplex: se pueden combinar con lecturas fluorescentes o luminiscentes de distintos espectros
El ensayo CyQUANT Direct es un ensayo de citotoxicidad y proliferación que se basa en fluorescencia roja para lectores de microplacas con un rango de detección lineal de menos de 100 a 20.000 células por pocillo para la mayoría de los tipos de células. El ensayo de adición, mezcla y lectura sin necesidad de lavado se puede completar en una hora. La excitación fluorescente roja y las longitudes de onda de emisión dan como resultado un ensayo perfecto para multiplexar con proteínas o colorantes fluorescentes verdes. Además, la señal fluorescente es estable durante varias horas, para aportar mayor comodidad en el flujo de trabajo.
Dado que la cantidad de ADN en las células está muy regulada, los métodos de detección basados en la determinación de la cantidad de ADN son muy exactos. El ensayo de proliferación celular CyQUANT Direct Red se compone de una sonda fluorescente roja de unión a ADN que penetra en la célula y un colorante supresor de fondo. La sonda y el supresor se mezclan, se agregan a las células, se incuban durante una hora y, a continuación, se mide la fluorescencia. La sonda entra en todas las células, pero el supresor solo entra en las células muertas o células con membranas comprometidas. Al entrar en las células muertas y moribundas, el colorante supresor de fondo suprime la señal de la sonda fluorescente, lo que resulta en la detección de solo células sanas. Por lo tanto, el ensayo CyQUANT Direct Red puede usarse para medir los cambios en la proliferación, así como la citotoxicidad.
Especificaciones
Permeabilidad celular | |
Almacenar a temperatura ambiente. Desecar y proteger de la luz. |
|
Fluorescente | |
Lector HTS, Lector de microplacas | |
645 nm | |
placa de 96 pocillos | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
Rojo | |
Ensayo de proliferación celular CyQUANT™ Direct Red | |
Ensayo de proliferación | |
Ensayo de proliferación celular | |
622 nm | |
CyQUANT™ |