Learn More
Molecular Probes™ Ensayo de proliferación celular CyQUANT™ Direct
Ensayo de proliferación celular CyQUANT™ Direct
448.00€ - 2915.00€
Especificaciones
Color | Verde |
---|---|
Entorno de cultivo | Cultivo celular en suspensión, cultivo celular adherente |
Método de detección | Fluorescente |
Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de proliferación |
Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas, espectrofotómetro, microscopio, lector de HTS, Espectrofotómetro, Microscopio, Lector HTS |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10422185
|
Molecular Probes™
C35011 |
Un kit |
448.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10585675
|
Molecular Probes™
C35012 |
1 kit |
2915.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Obtendrá una experiencia de flujo de trabajo más cómodo para sus proyectos de detección de proliferación y citotoxicidad de alto rendimiento gracias al ensayo de proliferación celular CyQUANT™ Direct, sin necesidad de lavados, lisis celular, equilibrados de temperatura ni radioactividad. Los ensayos basados en ADN han demostrado estar entre uno de los indicadores de salud de la célula más sensibles y la concordancia de los datos con ensayos metabólicos es excelente. El ensayo CyQUANT™ Direct es un método altamente sensible y sólido para evaluar el crecimiento celular, la viabilidad o la toxicidad de compuestos en una amplia gama de aplicaciones, desde el cribado analítico masivo hasta la bioproducción.Entre las características del ensayo de proliferación de células CyQUANT™ Direct se incluyen las siguientes:
Rápido y cómodo, con un amplio rango dinámico
El ensayo CyQUANT™ Direct es un ensayo de citotoxicidad y proliferación basada en fluorescencia para lectores de microplacas con un rango de detección lineal de menos de 100 a 20.000 células por pocillo en la mayoría de los tipos de células. El formato homógeno que no requiere lavado y el rápido protocolo de adición y lectura de mezcla hace que el ensayo CyQUANT™ Direct sea ideal para aplicaciones de HTS. El ensayo puede realizarse en una hora, sin lavados, lisis celular ni equilibrados de temperatura. La señal es estable durante varias horas, lo que permite un flujo de trabajo más cómodo.
Cómo funciona
El ensayo CyQUANT™ Direct se basa en un colorante fijador de ADN junto con un reactivo de colorante enmascarador. El ADN celular es altamente regulado y las estimaciones de los números de células de ADN son muy precisas. La tinción mediante bloques de las células muertas o las células con membranas de células comprometidas hace que solo se tiñan las células sanas. El ensayo CyQUANT™ Direct, por lo tanto, mide la proliferación, así como la integración de membranas, otra medición del estado de las células. Los usuarios de ensayos metabólicos del estado celular pueden comparar fácilmente los datos históricos con los resultados del ensayo CyQUANT™ Direct, ya que se ha demostrado que los ensayos de concordancia sobre metabolismo o energía (ATP) son excelentes. Además, permite el multiplexado con sondas fluorescentes de distintos espectros o kits de ensayos de luminiscencia debido a que las células no se lisan. Además, la señal fluorescente permite al usuario cambiar entre los lectores de placas HTS y HCS si los ensayos de multiplex requieren diferentes plataformas.
Especificaciones
Verde | |
Fluorescente | |
Lector de microplacas, espectrofotómetro, microscopio, lector de HTS, Espectrofotómetro, Microscopio, Lector HTS | |
Otras etiquetas o colorantes | |
Placa de 96 pocillos, placa de 1536 pocillos, placa de 384 pocillos | |
CyQUANT™, Molecular Probes™ |
Cultivo celular en suspensión, cultivo celular adherente | |
Ensayo de proliferación | |
Ensayo de proliferación celular | |
Visible | |
60 min | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Molecular Probes™ Ensayo de proliferación celular CyQUANT™ Direct