Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de goteo con compensación de presión con tapón de PTFE
Útiles para transferir líquidos y manipular reactivos sensibles al aire en un entorno de gas inerte y hermético. Los embudos de goteo de ecualización de presión Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04377014
Descripción
- Con escala (volumen aprox./ml)
- Con tubo de compensación de presión
- Con dispositivo de retención de rosca
- Forma cilíndrica con conector NS y cono
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
1000 mL | |
Sí | |
29/32 NS |
Vidrio de borosilicato | |
Pressure Equalizing Tube | |
Embudo cuentagotas |