Learn More
CXCR7/RDC-1 Mouse anti-Rat, Alexa Fluor 594, Clone: 896032, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB8399T-100UG

Descripción
CXCR7/RDC-1 Monoclonal specifically detects CXCR7/RDC-1 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
CXCR7/RDC-1 | |
Monoclonal | |
0.2 mg/mL | |
Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
NP_445804 | |
CXCR7 | |
NS0 mouse myeloma cell line transfected with rat CXCR7/RDC-1 Met1-Lys362 Accession # NP_445804 | |
RUO | |
57007 | |
Rat | |
IgG2a |
Flow Cytometry | |
896032 | |
Alexa Fluor 594 | |
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
ACKR3, chemokine (C-X-C motif) receptor 7, Chemokine orphan receptor 1CMKOR1C-X-C chemokine receptor type 7, CMKOR1, CXCR7, CXC-R7, CXCR-7, G protein-coupled receptor, GPR159, GPR159G-protein coupled receptor 159, RDC-1, RDC1G-protein coupled receptor RDC1 homolog | |
Mouse | |
100 μg | |
Primary | |
Stains rat CXCR7/RDC-1 transfectants but not irrelevant transfectants in flow cytometry. | |
Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
For Research Use Only (RUO)