Learn More
Carbolite™ Hornos de cámara CWF 12/5
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 5 L |
---|---|
Temperatura (métrico) | 1200 °C |
Tipo | Horno de cámara |
Anchura (métrico) | 374,65 mm |
Anchura (métrico) interior | 139,7 mm |
Especificaciones
5 L | |
Horno de cámara | |
139,7 mm | |
133,35 mm | |
208/240 V 2,4 kw | |
2,4 kw |
1200 °C | |
374,65 mm | |
584,2 mm | |
482,6 mm | |
208/240 V |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Carbolite™ Hornos de cámara CWF 12/5