Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar desactivada CW
Marca: Macherey-Nagel™ 723562.10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,8 mm | |
0,53 mm | |
250 °C | |
1 unidad |
Columna capilar desactivada | |
Análisis de Preparación de columnas capilares | |
10 m |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar desactivada CW > D.I.: 0,53mm; longitud: 10 m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido