Learn More
Ambion™ Preprecursor de miARN definido por el cliente Pre-miR™
Preprecursor de miARN definido por el cliente Pre-miR™
Marca: Ambion™ AM17103
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las moléculas precursoras de miARN Pre-miR™ son moléculas de ARN bicatenario pequeñas modificadas químicamente y diseñadas para imitar los miARN maduros endógenos. Utilice nuestra herramienta de personalización para diseñar el mimetizador ideal para su secuencia de miARN o selecciónelo entre los productos prediseñados.
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
Precursor Pre-miRNA, 20 nmol, moléculas de ARN bicatenario pequeñas modificadas químicamente y diseñadas para imitar los miARN maduros endógenos. Utilice nuestra herramienta de personalización para diseñar el mimetizador ideal para su secuencia de miARN | |
Precursor Pre-miRNA | |
20 nmol |
Título del producto
Ambion™ Preprecursor de miARN definido por el cliente Pre-miR™ > 20 nmol