Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assay, non-human
GREENER_CHOICE
Applied Biosystems TaqMan SNP Genotyping Assays use TaqMan 5'‐nuclease chemistry to amplify and detect specific polymorphisms in purified genomic DNA samples.
Marca:  Applied Biosystems™ 4332075
948.10 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15531034
  • 1024.00€ / paquete de 40
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Includes: Dos cabadores de PCR sin etiquetar: directo e inverso (cebadores a 900 nM de concentración final); 1 colorante VIC: La sonda con etiqueta MGB detecta la secuencia del alelo 1 (sondas a una concentración final de 200 Nm); 1 colorante 6FAM: la sonda con etiqueta MGB detecta la secuencia del alelo 2 (sondas a concentración final de 200 nM)
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
40X
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automated Thermal Cycler** If a thermal cycler is used for PCR amplification, the optional pre-read and the post-read must be performed separately on a real-time PCR system in order to detect and record fluorescent signals.
5000 (placa de 384 pocillos); 1000 (placa de 96 pocillos)
Ensayos TaqMan personalizados
Temperatura ambiente
1 tubo que contiene una mezcla de 40x (tamaños S y M) u 80x (tamaño L) de ensayo preformulado (2 sondas y 2 cebadores).
Almacenar a entre -15 y -25 °C.
Embalaje sostenible
TaqMan™
M (1000 reactions), made to order
No humano
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assay, non-human > No humano; medio (5000 reacciones), 40X