Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ Copy Number Assay
GREENER_CHOICE
Applied Biosystems TaqMan Copy Number Assays use gold-standard TaqMan MGB probe chemistry to evaluate the copy number of genomic DNA targets using Applied Biosystems real-time PCR instruments and software.
Marca:  Applied Biosystems™ 4400295
596.02 EUR hasta el 2025-09-26
Use el código promocional "24113" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15551444
  • 894.00€ / 750 microlitros
Compre 3 productos iguales y pague solo 2
Usar código promocional 24113 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24113
Descripción
Descripción
Los ensayos de número de copias Custom y Custom Plus TaqMan™ permiten generar resultados de número de copias específicos, reproducibles y fáciles de interpretar. Son adecuados para estudios de validación y cribaje de muestras de gran tamaño, y proporcionan un enfoque flexible dirigido al análisis de número de copias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
60X
Sonda de cebado
qPCR
Embalaje sostenible
Ensayo personalizado de número de copias TaqMan™
Temperatura ambiente
750 reactions
1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores).
Almacenar a entre -15 y -25 °C.
Tubo
Fast
TaqMan™
750 μl
60 X
750 μl
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ Copy Number Assay > 750 μl