Learn More
Ambion™ Custom Select siRNA, In Vivo Ready
Custom Select siRNA, In Vivo Ready
2630.00€ - 3300.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Room temperature |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Knocking down gene expression in order to study protein function in a wide range of cell types |
Tipo de producto | In-vivo Ready Custom Select siRNA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15511064
|
Ambion™
4404006 |
250 nmol |
2630.00€
250 nanomoles |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15581471
|
Ambion™
4404007 |
1 μmol |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Silencer™ Select custom siRNAs (LNA-modified 21-bp duplex with overhangs) are RNA interference (RNAi) tools ideal for knocking down gene expression in order to study protein function in a wide range of cell types. These siRNAs provide high knock-down efficiencies and specificities.Especificaciones
Room temperature | |
Knocking down gene expression in order to study protein function in a wide range of cell types | |
In-vivo Ready Custom Select siRNA |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.