Learn More
Ambion™ Custom Select siRNA, In Vivo Ready
Código de producto. 15581471
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 μmol
250 nmol
Tamaño de la unidad:
250 nanomoles
cada uno
15581471 1 μmol cada uno
15511064 250 nmol 250 nanomoles
15521064 1 μmol cada uno
3 options
Código de producto. 15581471
Marca: Ambion™ 4404007
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Custom Select siRNA, In Vivo Ready
Los ARNip personalizados Silencer™ Select (Dúplex 21-bp modificado mediante LNA con salientes) son herramientas de interferencia de ARN (ARNi) ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares. Estos ARNip proporcionan altas eficiencias y especificidades de atenuación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción In-vivo Ready Custom Select siRNA, 1μmol, Ideal for Knocking Down Gene Expression in Order to Study Protein Function in a Wide Range of Cell Types, These siRNAs Provide High Knock-down Efficiencies and Specificities
Para utilizar con (aplicación) Atenuar la expresión génica para estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos de células
Tipo de producto In-vivo Ready Custom Select siRNA
Cantidad 1 μmol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.