Learn More
Ambion™ ARNip Select personalizado, preparado para in vivo
Código de producto. 15511064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 μmol
250 nmol
Tamaño de la unidad:
250 nanomoles
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15511064 250 nmol 250 nanomoles
15581471 1 μmol cada uno
15521064 1 μmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15511064 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 4404006
ARNip Select personalizado, preparado para in vivo
Los ARNip personalizados Silencer™ Select (Dúplex 21-bp modificado mediante LNA con salientes) son herramientas de interferencia de ARN (ARNi) ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares. Estos ARNip proporcionan altas eficiencias y especificidades de atenuación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción ARNip Select personalizado preparado para in vivo, 250 nmol, ideal para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos de células, estos ARNip proporcionan una alta eficiencia y especificidad de la
Para utilizar con (aplicación) Atenuar la expresión génica para estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos de células
Tipo de producto ARNip Select personalizado preparado para «in vivo»
Cantidad 250 nmol