Learn More
Invitrogen™ Primer personalizado, 100 % QC Illumina cada uno
Primer personalizado, 100 % QC Illumina cada uno
Marca:  Invitrogen™ 10668119
.42 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10543433
  • 0.56€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Utilice esta herramienta para diseñar un oligonucleótido de ADN personalizado, con cualquiera de una variedad de modificaciones de 3' y 5', en escalas que van desde 25 nmol hasta 10 μmol. Seleccione el método de purificación deseado (cromatografía normal o de fase inversa, HPLC o PAGE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Primer 100 % QC Illumina, 25 nmol
Primer 100 % QC Illumina
Temperatura ambiente
25 nmol
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Primer personalizado, 100 % QC Illumina cada uno >