Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz de péptidos cíclicos personalizada
Click to view available options
:
Cantidad: 1 portaobjetos
Descripción
- Contenido de la micromatriz: Colecciones personalizadas de péptidos, epítopos o péptidos cíclicos restringidos de antígenos.
- Diseño de micromatriz: 1, 2, 3, 4 , 5 o 16 copias de matriz por micromatriz
- Aminoácidos disponibles: L y D-aminoácidos, citrulina, acetil lisina y otros aminoácidos con modificaciones postraduccionales.
- Longitudes de péptidos: Variable con síntesis rutinaria de péptidos de 7, 10 y 13meros, péptidos más largos bajo petición
- Péptidos de control: HA, polio y/o péptidos de control de bandera, controles personalizados a petición.
- Formato de micromatriz: 75,4 x 25 mm
Especificaciones
Especificaciones
Recubrimiento | Pre-implantación de cisteína PEPperSlide™ PEGMA/ PMMA |
Cantidad | 1 portaobjetos |
Método de fijación | Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos y ciclación mediante tioéter |
Grosor (métrico) | 1 mm |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015. |
Color | Transparente |
Estado normativo | RUO |
Código de barras | Código de barras individual para cada micromatriz |
Material | Vidrio microscópico |
Tipo | Micromatriz de péptidos |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Methods & Protocols
PEPperCHIP Immunoassay Protocol
Tamaño : 936.3 kB
Product Guides
PEPperCHIP Quick Start Guide
Tamaño : 611.6 kB
Título del producto
PEPperCHIP™ Micromatriz de péptidos cíclicos personalizada >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido