Learn More
Thermo Scientific Chemicals Curcumina (mezcla de curcumina, demetoxicurcumina y bisdemetoxicurcumina), 96% Código de producto.: 10368110
Thermo Scientific Chemicals Curcumina (mezcla de curcumina, demetoxicurcumina y bisdemetoxicurcumina), 96%
Código de producto. 10368110 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
50 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10368110
Marca: Thermo Scientific Chemicals 218580500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 458-37-7 | C21H20O6 | 368.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 458-37-7
Fórmula molecular C21H20O6
Peso molecular (g/mol) 368.39
Número MDL MFCD00008365
Clave InChI ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
Sinónimo curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
PubChem CID 969516
ChEBI CHEBI:3962
SMILES COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Curcumin (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Punto de fusión 183.0°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
Índice de refracción 1.4155 to 1.4175
Cantidad 50 g
Beilstein 08,IV,3697
Índice Merck 15,2663
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in diethyl ether,soluble in alcohol,glacial acetic acid,acetone
Nombre IUPAC (1E,4Z,6E)-5-hidroxi-1,7-bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,4,6-trien-3-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.38
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0470837 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number218580500,218580100,218582500
Número de loteA0462571 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/10/2024 Catalog Number218580500,218580100,218582500
Número de loteA0457737 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number218580500,218580100,218582500
Número de loteA0453300 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number218580500,218580100,218582500
Número de loteA0454969 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number218580500,218580100,218582500
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Curcumina (mezcla de curcumina, demetoxicurcumina y bisdemetoxicurcumina), 96% >