Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Staphylococcus capitis subsp. captis ATCC™ 35661™
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Marca:  Thermo Scientific™ R4608207
151.12 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 13286179
  • 156.00€ / paquete de 5
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
35661TM*
Culti-Loops
Cocos
5 asas/paquete
D-test positivo de Staphylococcus capitis subsp. capitis ATCC™ 35661™
Media Broth
Control de calidad cualitativo
LRA 360 677
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Staphylococcus capitis subsp. captis ATCC™ 35661™ > Staphylococcus capitis subsp. capitis; ATCC: 35661
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.