Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Cryptococcus laurentii ATCC™ 18803™
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
ATCC® | 18803TM* |
Descripción | Papiliotrema laurentii |
Formato | Culti-Loops |
Tipo de producto | Organismo para control de calidad Culti-Loops |
Clase de organismo diana | Hongos |
Tipo de prueba | Control de calidad cualitativo |
Cantidad | 5 asas/paquete |
Designaciones de cepas | CBS 139 [CCrc 20527, CCY 17-3-2, DBVPG 6265, IFO 0609, IFO 0906, MUCL 30398, NRRL Y -2536, VKM Y-1664, VKPM Y-219] |
Especie | Especies de Cryptococcus |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Product Information
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
206224 | Certificado de análisis | 31/12/2024 | R4601241 |
149680 | Certificado de análisis | 17/08/2024 | R4601241 |
813751 | Certificado de análisis | 09/05/2024 | R4601241 |
831478 | Certificado de análisis | 16/04/2024 | R4601241 |
054838 | Certificado de análisis | 16/04/2024 | R4601241 |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.