Learn More
Thermo Scientific™ Clostridium difficile Culti-Loops™ ATCC™ 9689™
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
ATCC® | 9689TM* |
Descripción | Clostridium difficile |
Formato | Culti-Loops |
Tipo de producto | Organismo para control de calidad Culti-Loops |
Clase de organismo diana | Bacilos grampositivos |
Tipo de prueba | Control de calidad cualitativo |
Cantidad | 5 asas/paquete |
Designaciones de cepas | 90556-M6S [ L.S. McClung 1780] |
Especie | Especies de Clostridium |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Product Information
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
545249 | Certificado de análisis | 15/04/2024 | R4601610 |
228570 | Certificado de análisis | 06/04/2024 | R4601610 |
767726 | Certificado de análisis | 03/04/2024 | R4601610 |
747976 | Certificado de análisis | 03/04/2024 | R4601610 |
794934 | Certificado de análisis | 03/04/2024 | R4601610 |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.