Learn More
Thermo Scientific™ Juego de control de calidad de prueba de beta-lactamasa Culti-Loops™
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Marca: Thermo Scientific™ R4651109
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Beta-lactamase Test Set contiene microorganismos de control de calidad de beta-lactamasa en el formato de Culti-Loops.
Las Culti-Loops son asas de inoculación desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables, conservados y estabilizados. El asa puede suspenderse en medio líquido, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 o sembrase por estrías directamente sobre un material adecuado. Se recomienda el uso de Culti-Loops en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Incluye:
Neisseria gonorrhoeae ATCC™ 31426™†
Neisseria gonorrhoeae ATCC™ 43069™†
Aviso sobre pedidos:
Las Culti-Loops se sellan individualmente en una bolsa de papel de aluminio. Se presentan cinco asas por paquete.
Especificaciones
31426TM* | |
Culti-Loops | |
Juegos de organismos | |
5 asas/paquete |
Juego de control de calidad de prueba de beta-lactamasa compatible con CLIA '88/2 | |
Media Broth | |
Control de calidad cualitativo |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
611557 | Certificado de análisis | 16/04/2024 | R4651109 |
568598 | Certificado de análisis | 03/04/2024 | R4651109 |
826460 | Certificado de análisis | 03/04/2024 | R4651109 |
891237 | Certificado de análisis | 03/04/2024 | R4651109 |
099518 | Certificado de análisis | 03/04/2024 | R4651109 |
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.