Learn More
Sartorius™ Balanzas analíticas semimicro de la serie Cubis™, modelo MSA225P
Puede elegir entre miles de opciones para configurar esta balanza para adaptarse a las necesidades individuales y obtener la solución óptima para su integración en el proceso de pesaje. Las balanzas analíticas semimicro Sartorius™ Cubis™ Series MSA225P Model se pueden integrar perfectamente en sus flujos de trabajo individuales.
Especificaciones
Tipo de conexión | RS-232 25 patillas / Bluetooth / RS-232 9 pines, incl. PS |
---|---|
Carga de esquina | 0,2 mg |
Tipo de pantalla | TFT en color de alta resolución para una visualización de alto contraste |
Legibilidad | 0,01, 0,02, 0,05 mg |
Formato | Grams |
Descripción
La unidad de control y visualización MSA es el mejor producto para el funcionamiento de la cubis. La pantalla gráfica de alta resolución y la pantalla táctil proporcionan una unidad de control y visualización óptima para satisfacer los requisitos más exigentes. Los modelos Cubis MSA están equipados con una función de advertencia inteligente como función de serie que detecta la inclinación de manera inmediata. Los mensajes de ajuste claros en la pantalla ayudan al usuario en la nivelación de la balanza. Se garantiza una comunicación perfecta gracias a tres interfaces de datos incluidas de serie: Ethernet con servicios web implementados, interfaz de PC USB y una interfaz RS232C para impresoras/accesorios Sartorius. Las interfaces opcionales incluyen Bluetooth, interfaz de PC RS232C de 9 clavijas e interfaz PS/2. Suministro eléctrico de 100 V a 240 V, 50/60 Hz, adaptador de CA. Se puede utilizar el lector de tarjetas SD integrado para transferir datos de pesaje, perfiles de usuario, configuraciones de tareas y ajustes de una balanza a otra o a un PC. Mide peso, determinación de densidad, promedio, formulación, pesaje en porcentaje, control de peso y totalización.- Unidad de control y visualización inclinable y extraíble
- Compensa el error de carga excéntrica/descentrada
- Cortavientos motorizado
- Protección con contraseña
- Función de seguimiento de auditoría
- Conformidad con GLP
- Función de nivelación motorizada opcional
- Conversión de unidades de masa
- Funciones controladas por tiempo
- Segunda memoria de tara
Especificaciones
RS-232 25 patillas / Bluetooth / RS-232 9 pines, incl. PS | |
TFT en color de alta resolución para una visualización de alto contraste | |
Grams | |
≤±0,15 mg | |
30 mg | |
220 g | |
≤ 2 s | |
100 g | |
154 x 192 x 250 mm | |
85 mm | |
261 mm | |
85 mm | |
100/240 V | |
1 A |
0,2 mg | |
0,01, 0,02, 0,05 mg | |
50 a 80% RH | |
≤6 s | |
MSA225P | |
0 a 60 g: 0,015; 60 a 120 g: 0,06 | |
De 5 °C a 40 °C | |
Balanza analítica semi-micro | |
192 mm | |
250 mm | |
154 mm | |
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 W 15 VDC ±5% | |
7 W | |
50/60 Hz |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius™ Balanzas analíticas semimicro de la serie Cubis™, modelo MSA225P