Learn More
Sartorius Balanza de precisión de alta capacidad Cubis™ II, interfaz de usuario MCA
With completely configurable hardware, software, and connectivity, Cubis™ II offers a high-performance balance that will align with your unique demands and compliance requirements.
Marca: Sartorius MCA36201S-2S00-0 QP99
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Servicio de asistencia destacado.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
- Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
Especificaciones
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 | |
36.200 g | |
0,1 g | |
Automatización motorizada | |
2 seg. | |
1,5 s | |
Balanza de precisión de alta capacidad | |
444 mm | |
126/159 mm | |
120/240 V | |
1.0 A | |
Class III |
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet | |
TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 | |
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
Sin cortavientos | |
0°C a +40°C | |
10 años | |
400 mm | |
15,8/17,1 kg | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz (± 5%) |
Videos
-
Sartorius Cubis analytical balances
Título del producto
Sartorius Balanza de precisión de alta capacidad Cubis™ II, interfaz de usuario MCA > Interfaz de usuario MCA; capacidad: 36 200 g; legibilidad: 0,1 g; software QP99
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido