Learn More
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos), interfaz de usuario MCE
La balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos) ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca: Sartorius MCE3203SR-S00
10352.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conformidad con la norma 21 CFR Apartado 11.
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Excelente servicio de asistencia.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M) , o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje.
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
Especificaciones
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet | |
Pantalla táctil TFT | |
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
1 mg | |
Balanza de precisión (3 posiciones) | |
425 mm | |
122/284/373 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz (± 5%) |
3200 g | |
1 mg | |
2 mg | |
Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable | |
1 s | |
10 años | |
240 mm | |
5,9/7,5/9,4/10,2 kg | |
100/240 V (±10%) | |
Class I |
Videos
-
Sartorius Cubis analytical balances
Título del producto
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos), interfaz de usuario MCE > Interfaz de usuario MCE; capacidad: 3200 g; cortavientos R: Bastidor de acero inoxidable; software QP99
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido