Learn More
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos), interfaz de usuario MCE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
La balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos) ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca:  Sartorius MCE1203SR-S00
9262.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16203252
  • 9585.00€ / 1 unidad
Descripción
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conformidad con la norma 21 CFR Apartado 11.
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) , o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje.
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet
Pantalla táctil TFT
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
0,5 mg
Balanza de precisión (3 posiciones)
425 mm
122/284/373 mm
120/240 V
50/60 Hz (± 5%)
1200 g
1 mg
1 mg
Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable
1 s
10 años
240 mm
5,9/7,5/9,4/10,2 kg
100/240 V (±10%)
Class I
Videos
  • Sartorius Cubis analytical balances
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos), interfaz de usuario MCE > Interfaz de usuario MCE; capacidad: 1200 g; cortavientos R: Bastidor de acero inoxidable; software QP99