Learn More
Sartorius Balanza de precisión (1 puesto) Cubis™ II, interfaz MCA
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Con hardware, software y conectividad totalmente configurables, Cubis™ II ofrece un equilibrio de alto rendimiento que se adaptará a sus exigencias y requisitos de conformidad exclusivos.
6735.00€ - 9165.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Tipo de pantalla 7 in. TFT táctil en color en formato 16:9
Nivelado Automatización motorizada
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Tiempo de medición 1 seg.
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad Incluye Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad Incluye Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
16283242
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA8201S-2S00-0 QP99
8200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 Sin cortavientos
8330.00€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16482805
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
MCA12201S-2S00-0
12,200 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica Sin cortavientos
6735.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16243182
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
MCA12201S-2S00-0 QP99
12,200 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica; Software QP99 Sin cortavientos
9165.00€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Servicio de asistencia destacado.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
  • Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
Especificaciones
Especificaciones
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Automatización motorizada
1 seg.
Balanza de precisión (1 puesto)
470 mm
95 mm
120/240 V
1.0 A
7 in. TFT táctil en color en formato 16:9
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
0°C a +40°C
10 años
240 mm
5,4 kg
100/240 V (±10%)
50/60 Hz (± 5%)
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Sartorius Balanza de precisión (1 puesto) Cubis™ II, interfaz MCA