Learn More
Abnova™ CTSL (Human) Recombinant Protein
Human CTSL full-length ORF ( AAH12612.1, 18 a.a. - 333 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00001514-P02.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16196894
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: TLTFDHSLEAQWTKWKAMHNRLYGMNEEGWRRAVWEKNVKMIELHNQEYREGKHSFTMAMNAFGDMTSEEFRQVMNGFQNRKPRKGKVFQEPLFYEAPRSVDWREKGYVTPVKNQGQCGSCWAFSATGALEGQMFRKTGRLISLSEQNLVDCSGPQGNEGCNGGLMDYAFQYVQDNGGLDSEESYPYEATEESCKYNPKYSVANDTGFVDIPKQEKALMKAVATVGPISVAIDAGHESFLFYKEGIYFEPDCSSEDMDHGVLVVGYGFESTESDNNKYWLVKNSWGEEWGMGGYVKMAKDRRNHCGIASAASYPTV
Especificaciones
Especificaciones
AAH12612.1
cathepsin L1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CTSL1
GST
1514
Wheat germ expression system
10 μg
CATL, CTSL, FLJ31037, MEP
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer