Learn More
Abnova™ CTSL (Human) Recombinant Protein
Human CTSL full-length ORF ( AAH12612.1, 18 a.a. - 333 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH12612.1
ID de gen (Entrez) 1514
Nombre cathepsin L1
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16196894
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001514-P02.10UG
10 μg
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16106904
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001514-P02.25UG
25 μg
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: TLTFDHSLEAQWTKWKAMHNRLYGMNEEGWRRAVWEKNVKMIELHNQEYREGKHSFTMAMNAFGDMTSEEFRQVMNGFQNRKPRKGKVFQEPLFYEAPRSVDWREKGYVTPVKNQGQCGSCWAFSATGALEGQMFRKTGRLISLSEQNLVDCSGPQGNEGCNGGLMDYAFQYVQDNGGLDSEESYPYEATEESCKYNPKYSVANDTGFVDIPKQEKALMKAVATVGPISVAIDAGHESFLFYKEGIYFEPDCSSEDMDHGVLVVGYGFESTESDNNKYWLVKNSWGEEWGMGGYVKMAKDRRNHCGIASAASYPTV
Especificaciones
Especificaciones
AAH12612.1
cathepsin L1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
CATL, CTSL, FLJ31037, MEP
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
1514
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CTSL1