Learn More
BD Biosciences™ Gránulos de investigación CS&T para su uso con BD FACSDiva™ versión 7 i posterior (RUO)
Click to view available options
Nº de pruebas:
150 pruebas
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Diseñada para su uso en citómetros de flujo BD™ con la versión de software 7.0 o posterior de BD FACSuite™
- Los gránulos FC permiten que el software caracterice, rastree y comunique automáticamente las mediciones de citómetros de flujo digitales BD compatibles.
- Los gránulos de investigación CS&T están teñidos con fluorocromos que se excitan mediante los láseres del citómetro.
- Proporciona rentabilidad con un bajo coste por prueba y varias configuraciones de kit.
- Producida conforme a GMP para mejorar la calidad y la reproducibilidad
- Mejora el flujo de trabajo de configuración del citómetro, ya que admite más de 100 combinaciones de láser y filtro.
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacene los viales de 2 °C a 8 °C y protéjalos de la luz. No la congele. |
Nº de pruebas | 50 pruebas |
Estabilidad | Los gránulos permanecen estables hasta la fecha impresa en la etiqueta del vial si se almacenan tal y como se indica. No lo utilice después de la fecha de caducidad. Después de la dilución, los gránulos permanecen estables durante 24 horas a una temperatura de 2 °C a 8 °C u 8 horas a una temperatura de 15 °C a 25 °C si están protegidos de la luz. |
Tipo de producto | Gránulos de poliestireno, solución salina tamponada con fosfato con BSA y azida sódica al 0,1 %. |
Título del producto
BD Biosciences™ Gránulos de investigación CS&T para su uso con BD FACSDiva™ versión 7 i posterior (RUO) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido