Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Solución violeta cristal
Código de producto. p-8000395
2L, 2 litros
Click to view available options
Cantidad:
500mL
2L
Tamaño de la unidad:
2 litros
500 ML
Se utiliza para la tinción de Gram cómoda de células bacterianas. Los concentrados de la solución violeta cristal Prolab Diagnostics™ se han concentrado 10 veces para proporcionar una tinción lista para usar en la dilución.
  • Pro-Lab Diagnostics ofrece una amplia gama de soluciones de tinción microbiológica listas para su uso y concentradas.
  • Las soluciones se presentan en una selección de tamaños prácticos y económicos. 
  • Todas las tinciones están fabricadas de acuerdo con los requisitos normativos en vigor.
  • Etiquetado CE
Especificaciones
Tipo de solución Reactivo
Tipo Cristal violeta
Cantidad 2L
Certificaciones/conformidad Reglamento (CE) n.º 1907/2006, anexo II, Reglamento (UE) nº 453/2010, marcado CE
Formato Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para la tinción de Gram
Color Violeta oscuro
Composición Etanol, C.I. básico violeta 3, metanol
Requisitos de almacenamiento <20 °C
Tipo de tinción Tinción de Gram
compliance-icons
Nombre del producto
  • crystal violet
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, C.I. basicviolet 3 withof Michler's ketone,methanol
Título del producto
Pro-Lab Diagnostics™ Solución violeta cristal >