Learn More
Epredia™ Criostato CryoStar NX50
Obtenga una calidad de corte óptima y una ergonomía y seguridad sin igual con el criostato Epredia™ CryoStarTM NX50, diseñado para adaptarse a las necesidades del laboratorio clínico rutinario.
Especificaciones
Tipo de producto | 110-120V |
---|---|
Descongelación | Programado/inmediato |
Enfoque del soporte para la hoja de cuchilla | Motor paso a paso controlado a través de una sencilla pantalla táctil |
Control de temperatura de la cuchilla | De -27 °C a -20°C ±2 °C a temperatura ambiente de +20 °C a +30 °C. |
Intervalo de seccionamiento | 0.5 to 100μm (Fine Section), 5 to 500μm (Trim Section) |
Descripción
Obtenga una calidad de corte óptima y una ergonomía y seguridad sin igual con el criostato Thermo Scientific™ CryoStar™ NX50, diseñado para adaptarse a las necesidades del laboratorio clínico rutinario. Este criostato manual ofrece un diseño adaptable, con ajuste de altura opcional, desinfección en frío y sistema Vacutome.
El criostato CryoStar NX50 sigue la línea del reconocido criostato CryoStar NX70, con funciones estándar bien adaptadas a las necesidades de los laboratorios de histología estándar.
Los NX50 y NX70 utilizan un sistema de refrigeración de respuesta rápida que enfría de forma activa todas las áreas de la cámara criogénica que entran en contacto con la muestra, incluidas las pinzas de muestras, la barra criogénica y la hoja de cuchilla. De esta forma se obtiene un control preciso de la temperatura con la mitad de consumo energético de otros criostatos habituales. También cuenta con iluminación LED de bajo consumo de energía con intensidad ajustable por el usuario.
Características de ergonomía/seguridad
- La interfaz de pantalla táctil y software intuitivo permiten al usuario ver y ajustar los siguientes parámetros: temperatura, grosor de corte, recorrido restante del portahojas, grosor de corte y recorte y todos los demás ajustes del instrumento.
- Modo de espera y reposo para ahorrar energía y reducir el ruido.
- «Instrumento verde» de 0,30 kW/h medidos durante el modo de funcionamiento de un día normal (7,2 kW/día).
- Retracción de muestras.
- El diseño de ajuste de altura opcional permite al usuario trabajar de pie o sentado.
- El diseño de contorneado de cuerpo coloca al usuario más cerca de la cámara y del micrótomo.
- Sistema de desinfección en frío opcional previa solicitud.
- El sistema Vacutome opcional recoge y mantiene residuos de corte en una bolsa de filtro.
- El bloqueo de volante manual asegura la posición superior del cabezal de muestras.
Características de la cámara criogénica
- Gran cámara criogénica abierta de acero inoxidable de 42 l.
- La barra criogénica aloja 18 estaciones de congelación y una estación de congelación rápida.
- Cámara constantemente refrigerada a una temperatura de - 25 °C +/- 2 °C a temperatura ambiente de + 20 °C.
- Portacuchillas constantemente refrigerado a una temperatura de - 27 a - 20 °C +/- 2 °C a temperatura ambiente de 20 a 30 °C.
- Refrigeración del cabezal de objetos activa de - 43 °C +/- 2 °C a temperatura ambiente de 20 °C. El usuario puede definir la temperatura del cabezal de objetos.
- Dispositivo Peltier de enfriado rápido integrado de - 57 °C +/- 3 °C a temperatura ambiente de 20 °C con elemento de refrigeración independiente (una sola posición).
- Puerta de vidrio deslizante con iluminación LED integrada.
- Opción de ciclo de descongelación inmediata o programada.
- Los dispositivos de sujeción para muestras codificados por colores ayudan a identificar muestras.
Características del micrótomo
- Cabezal de objetos controlado por temperatura de respuesta rápida.
- El cabezal de muestras se mueve solo en orientación vertical, lo que reduce la vibración.
- Orientación de muestras en el eje XY orbital 80 y rotación de muestras en el eje Z.
- Grosor de corte de 0,5 a 500 μm.
- Recorrido de muestra vertical de 64 mm.
- Intervalo de avance horizontal del portahojas de 48 mm.
- Sistema Vacutome opcional para estirar secciones criogénicas al cortar.
- El portacuchillas de gran estabilidad proporciona un grosor de corte uniforme.
- Micrótomo con avance preciso motorizado por fases.
- Función de retracción automática que se puede activar o desactivar.
- El volante ligero minimiza el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos.
- Rodamientos de rodillos cruzados que no necesitan mantenimiento.
- Portahojas para hojas de cuchilla desechables de bajo perfil.
- Portahojas para hojas de cuchilla desechables de bajo perfil.
- Portacuchillas en C.
- La herramienta de transferencia de hoja de cuchilla magnética permite la extracción segura de la hoja de cuchilla del portahojas, lo que reduce el riesgo de posibles lesiones.
- El protector de hoja de cuchilla actúa como barrera entre el operador y la hoja de cuchilla.
- Bandeja de residuos de corte extraíble.
El modelo estándar incluye
- Control de temperatura de objetos de respuesta rápida, diseño adaptable e interfaz de usuario táctil a color para controlar las funciones del instrumento
- Sujeción para muestras de 30 mm (1,18 pulg), color rojo, sujeción para muestras de 30 mm (1,18 pulg), color verde, sujeción para muestras de 30 mm (1,18 pulg), color azul, sujeción para muestras de 30 mm (1,18 pulg), color dorado, llave Allen de 5 mm (0,17 pulg), llave Allen de 6 mm (0,24 pulg), bandeja de residuos, estante para cepillos, cepillo de cerdas gruesas para limpieza, cepillo magnético biselado suave, cepillo magnético de pelo de cabra, herramienta de manipulación de la hoja de cuchilla, cable de alimentación, memoria USB, clavija ajustable, guía del operador, placa antienrollamiento
- Cepillo adicional para limpieza de la manguera de vacío, filtro para partículas gruesas para sistema Vacutome, extensión de la manguera con boquilla, sistema Vacutome, boquilla, corte, bolsa de filtros de 25 unidades
- Vaso de medición adicional, embudo de plástico
Accesorios necesarios: El portahojas de perfil alto o bajo o el portacuchillas de acero de 16 cm (6,30 pulg) se deben solicitar en el momento del pedido.
Spécification
110-120V | |
Motor paso a paso controlado a través de una sencilla pantalla táctil | |
0.5 to 100μm (Fine Section), 5 to 500μm (Trim Section) | |
20μm | |
De 5 a 30 µm en intervalos de 5 µm, de 30 a 100 µm en intervalos de 10 µm, de 100 a 200 µm en intervalos de 20 µm, de 200 a 500 µm en intervalos de 50 µm | |
Portahojas de cuchilla desechable de 8° a 16° | |
De -57 °C ±3 °C a temperatura ambiente de +20 °C | |
Ajuste manual según el tamaño de la muestra | |
48mm | |
100cm | |
Entre 82 y 112cm | |
75,5cm | |
200kg |
Programado/inmediato | |
De -27 °C a -20°C ±2 °C a temperatura ambiente de +20 °C a +30 °C. | |
Eje y 8° ajustable para mayor estabilidad; eje Z ajustable 360° | |
De -43 °C ±2 °C a temperatura ambiente de +20 °C | |
64mm | |
Motorizado (encendido/apagado) | |
Manual | |
De 0,5 a 5 µm en intervalos de 0,5 µm, de 5 a 10 µm en intervalos de 1 µm, de 10 a 20 µm en intervalos de 2 µm, de 20 a 50 µm en intervalos de 5 µm, de 50 a 100 µm en intervalos de 10 µm | |
39,4 | |
Desde 32,3 hasta 44,0 | |
29,7 | |
440 lb |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.