Learn More
Bel-Art™ Etiquetas para almacenamiento criogénico SP Scienceware™
Resisten el frío extremo, incluido el nitrógeno líquido.
85.00€ - 127.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Tipo de adhesivo | Permanente |
Para utilizar con (aplicación) | Para entornos de −196 °C |
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (equipo) | Forma | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (equipo) | Forma | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15887694
|
Bel-Art™
F13491-3301 |
Blanco | Tubos de 1,5 a 2 ml | Rectángulo | 20 hojas, 1700 etiquetas |
85.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16584670
|
Bel-Art™
F13492-9502 |
Amarillo, Rojo, Morado, Azul, Verde | Tubos de 0,5 a 1,5 ml | Redondo | 1000/rollo, 1 rollo/paquete |
127.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- El adhesivo fuerte y permanente mantiene la adhesión al vidrio, plástico y cartón
- Organice y etiquete muestras para el almacenamiento en frío a corto o largo plazo
- Disponibles en láminas o rollos
- Para entornos de − 196 °C
- Etiquetas en forma de puntos y rectangulares con tamaño específico para tubos criogénicos de 0.5 a 2 ml
- Rectángulo de 67 x 25 mm para el etiquetado de tubos grandes, cajas criogénicas y gradillas
- Etiqueta con recubrimiento de grosor de 7 mils
- Utilícelas con tintas de impresora no solubles en agua y rotuladores/bolígrafos o con bolígrafo para superficie húmeda
- Para eliminar fácilmente las etiquetas, utilice el disposición de extracción de etiquetas Label-Off™
- Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F).
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Permanente | |
Para entornos de −196 °C |