Learn More
Bel-Art™ Etiquetas para almacenamiento criogénico
Código de producto. 15887694
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo, Rojo, Morado, Azul, Verde
Blanco
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 0,5 a 1,5 ml
Tubos de 1,5 a 2 ml
Forma:
Rectángulo
Redondo
Cantidad:
1000/paq
20 hojas, 1700 etiquetas
5000/rollo, 1 rollo/paquete.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Para utilizar con (equipo) Forma Cantidad unitSize
15887694 Blanco Tubos de 1,5 a 2 ml Rectángulo 20 hojas, 1700 etiquetas cada uno
17779109 Blanco Tubos de 1,5 a 2 ml Rectángulo 1000/paq 1 rollo
16584670 Amarillo, Rojo, Morado, Azul, Verde Tubos de 0,5 a 1,5 ml Redondo 5000/rollo, 1 rollo/paquete. 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15887694 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F134913301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resisten el frío extremo, incluido el nitrógeno líquido.
  • El adhesivo fuerte y permanente mantiene la adhesión al vidrio, plástico y cartón
  • Organice y etiquete muestras para el almacenamiento en frío a corto o largo plazo
  • Disponibles en láminas o rollos
  • Para entornos °de -196 C
  • Etiquetas con forma de puntos y rectángulos, aptas para tubos criogénicos de 0,5 a 2 ml
  • Rectángulo de 67 x 25 mm para etiquetado de tubos grandes, cajas criogénicas y racks
  • Etiqueta con recubrimiento de grosor de 7 mils
  • Utilícelas con tintas de impresora no solubles en agua y rotuladores/bolígrafos o con bolígrafo para superficie húmeda
  • Para retirar fácilmente las etiquetas, utilice Label-Off™ Removedor de etiquetas
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C (250 °F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Permanente
Recubrimiento Laminado
Color Blanco
Pantalla Blanco
Acabado Semisatinado
Formato Hoja
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Mostrar texto Ninguno
Para utilizar con (aplicación) Para entornos °de -196 C
Para utilizar con (equipo) Tubos de 1,5 a 2 ml
Cantidad 20 hojas, 1700 etiquetas
Forma Rectángulo
Tamaño (métrico) 33 x 13 mm (An x Al)
Dimensiones (L x An) 67 X 25 mm
Longitud (imperial) 2,6 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25 mm