Learn More
Bel-Art™ Etiquetas para almacenamiento criogénico SP Scienceware™
Resisten el frío extremo, incluido el nitrógeno líquido.
Marca: Bel-Art™ F13492-9502
Detalles adicionales : Peso : 0.11340kg
Descripción
- El adhesivo fuerte y permanente mantiene la adhesión al vidrio, plástico y cartón
- Organice y etiquete muestras para el almacenamiento en frío a corto o largo plazo
- Disponibles en láminas o rollos
- Para entornos de −196 °C
- Etiquetas en forma de punto y rectángulo con tamaño específico para tubos criogénicos de 0,5 a 2 ml
- Rectángulo de 67 x 25 mm para el etiquetado de tubos grandes, cajas criogénicas y gradillas
- Etiqueta con recubrimiento de grosor de 7 mils
- Utilícelas con tintas de impresora no solubles en agua y rotuladores/bolígrafos o con bolígrafo para superficie húmeda
- Para eliminar fácilmente las etiquetas, utilice la desetiquetadora Label-Off™
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Amarillo, Rojo, Morado, Azul, Verde | |
Para entornos de −196 °C | |
1000/rollo, 1 rollo/paquete | |
9,5 mm (Diám.) |
Permanente | |
Rollo de etiquetas | |
Tubos de 0,5 a 1,5 ml | |
Redondo |